Kluczowe dokumenty
CDE-506
Sigma-Aldrich
Diether Liposomes
100% 18:1 Diether PC (1mM)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
skład
Phosphate buffered saline
stężenie
1 mM
zanieczyszczenia
100 mol % 18:1 Diether PC
wielkość cząstki
100 nm
pH
7.4
Opis ogólny
Liposomy są szeroko stosowane do badania interakcji białek, peptydów i innych cząsteczek z powierzchnią błony lipidowej. Lipidy eterowe są unikalną klasą glicerofosfolipidów, które mają łańcuch alkilowy przyłączony do pozycji sn-1 za pomocą wiązania eterowego.
Ze względu na charakterystyczne właściwości lipidów eterowych, liposomy wykonane z lipidów eterowych wykazują bardzo unikalne cechy i działanie:
*wiązania eterowe są bardziej stabilne niż wiązania estrowe w szerokim zakresie kwaśnego lub zasadowego pH
*właściwości stabilności liposomów są wzmocnione przez lipidy biopolarne, a nasycone łańcuchy alkilowe zapewniają stabilność przed degradacją w warunkach utleniających
*nietypowa stereochemia szkieletu glicerolu zwiększa odporność na fosfolipazy
Ze względu na ich zwiększone właściwości stabilności, Liposomy eterowe są odpowiednimi kandydatami do eksperymentów wymagających dłuższego czasu, ponieważ nie mogą być hydrolizowane ani utleniane i mogą wytrzymać wyższe temperatury.
Zastosowanie
Dostarczanie leków
Interakcje lipid-białko
Przechowywanie i stabilność
Liposomy nigdy nie powinny być zamrażane. Liposomy powinny być przechowywane w ciemności w temperaturze 4°C, z wyjątkiem sytuacji, gdy przed użyciem zostaną na krótko doprowadzone do temperatury pokojowej.
Liposomy są wytwarzane w sterylnych warunkach. Jeśli konieczne jest pobranie wielu porcji z fiolki, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie zanieczyścić fiolki. Zaleca się obchodzenie się z fiolką pod sterylnym kapturem, aby zachować sterylność produktu. Liposomów nigdy nie należy zamrażać. Kryształki lodu, które tworzą się podczas zamrażania, rozrywają błonę lipidową liposomów i zmieniają rozmiar cząsteczek liposomów.
Informacje prawne
Cellsome jest znakiem towarowym firmy Encapsula NanoSciences
Produkt Encapsula Nanosciences
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wyłącznie do użytku badawczego
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)