CAD7946
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
curved, size 16G, L × diam. 4 × 3 mm , ball
About This Item
Polecane produkty
rozmiar
16G
opakowanie
pkg of 12 ea
dł. × śr.
4 × 3 mm , ball
Cechy i korzyści
- Fixed shape from stainless steel tubing
- Stainless steel balls
- Can be cleaned and reused as needed
- Non-sterile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)