C94807
3-Pyridinecarbonitrile
98%
Synonim(y):
3-Cyanopyridine, Nicotinic acid nitrile, Nicotinonitrile
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
crystals
zanieczyszczenia
<2.5% acetone
tw
201 °C (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#Cc1cccnc1
InChI
1S/C6H4N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H
Klucz InChI
GZPHSAQLYPIAIN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C