Merck
C52055
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)benzimidazole
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.61
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
powder
mp
146-148 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
ClCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H7ClN2/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
SPMLMLQATWNZEE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1