BR90162
BRAND® Griffin beaker with spout
low form, PFA, volume 1000 mL
Synonim(y):
Beakers, PFA, Plastics
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PFA
Właściwości
graduations
low form
producent / nazwa handlowa
BRAND 90162
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
Zlewka z dziobkiem 1191 Griffin jest wykonana z wysokiej jakości ETFE, oferując doskonałą odporność chemiczną i trwałość w zastosowaniach laboratoryjnych. Ta półprzezroczysta zlewka posiada wyraźne oznaczenia podziałki dla precyzyjnego pomiaru, co pozwala na dokładne obchodzenie się z cieczą. Obręcz z koralikami zwiększa wytrzymałość i zapewnia wygodny chwyt, a zintegrowany dziobek ułatwia nalewanie, minimalizując wycieki i poprawiając dokładność podczas przenoszenia cieczy. Idealna do różnych eksperymentów, zlewka ta łączy w sobie funkcjonalność i niezawodność, dzięki czemu jest niezbędnym narzędziem w każdym laboratorium.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR90162-1EA | 4061831867763 |