Kluczowe dokumenty
BR782843
BRAND® insert system: 6-well BRANDplates®, Inlet Opening System
Inlet Opening System, PC membrane, pore size 3 μm
Synonim(y):
BRANDplates®, Cell culture, Insert Strips, Insert System, Inserts, Plates, Tissue culture
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiały
PC membrane
opis
cellGrade plus
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 5 ea (plates with lid plus 30 Insert Strips)
pkg of (5 plates with lid (30 Insert Strips))
producent / nazwa handlowa
BRAND 782843
rozmiar
6 well
wielkość porów
3 μm
Opis ogólny
Innowacyjne płytki do hodowli komórkowych i inserty do ręcznej i automatycznej hodowli komórek i tkanek!", "System insertów 8108, opracowany we współpracy z firmą Fraunhofer, oferuje innowacyjne rozszerzenie istniejącego asortymentu produktów BRAND do hodowli komórkowych.", "Składa się z dwóch różnych płytek do hodowli komórkowych i dwóch wzorów insertów do hodowli komórkowych, które można łączyć w różnych konfiguracjach.Specyfikacja wkładów: 4x paski wkładów, które można podzielić na maksymalnie 4 pojedyncze wkłady - pozycja wisząca w studzience Wiszące wkłady - odległość między podstawą studzienki a membraną wkładu wynosi 4 mm Indywidualnie pakowane paski wkładane do termoformowanych zlewek po 6 pasków w 6-dołkowej płytce do hodowli komórkowej8110 plus (hydrofilowa powierzchnia do hodowli komórkowej). Wkłady z kanałami wlotowymi: Wkładki ze specjalnymi kanałami wlotowymi (Inlet Opening System) są używane do zautomatyzowanego przygotowywania ludzkich tkanek in vitro. System otwierania wlotu umożliwia szybką i spójną zmianę pożywki, od hodowli zanurzeniowej do hodowli z podnoszeniem powietrza. Specjalne kanały wlotowe umożliwiają regulację poziomu pożywki bez uszkodzenia modelu skóry. PS. 8110 plus surface, sterylny. Pasek 4 wkładek (podzielny).1179 JAKOŚĆ KULTURY KOMÓRKOWEJ: Wolna od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy, Pirogenów i nie cytotoksyczna.
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
cellGrade is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)