BR782155
BRAND® lids for microplates BRAND®plates
plate size 96 wells, without condensation rings
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
without condensation rings
producent / nazwa handlowa
BRAND 782155
rozmiar płytki
96 wells
Powiązane kategorie
Opis ogólny
W celu ochrony próbek, partii reakcyjnych lub hodowli komórkowych zarówno przed zanieczyszczeniem, jak i parowaniem, dla wszystkich mikropłytek 8108 dostępne są kompatybilne pokrywki. Pokrywki wykonane są z krystalicznie przezroczystego polistyrenu. Są one optymalnie dopasowane do odpowiednich mikropłytek 8108, dzięki czemu płytki z pokrywkami można również układać w stosy. Ścięty narożnik ustawia orientację pokrywki. Dla standardowych płytek 96-dołkowych dostępne są pokrywki z pierścieniami kondensacyjnymi.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)