Kluczowe dokumenty
BR781622
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 384 wells, size 100 μL, flat bottom, black
Synonim(y):
BRANDplates®, Microplates, medium binding, pureGrade
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały:
black wells
flat bottom
polystyrene
rozmiar:
100 μL
384 wells
pojemność robocza:
100 μL
Materiały
black wells
flat bottom
polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt Skirt (F-bottom)
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781622
rozmiar
100 μL
384 wells
pojemność robocza
100 μL
kolor
black
typ wiązania
medium binding surface
Opis ogólny
Mikropłytka 1191 8108 PureGrade charakteryzuje się średnio wiążącą, nieobrobioną powierzchnią, co czyni ją idealnym wyborem do różnych zastosowań. Ta niesterylna mikropłytka służy jako standard do stosowania w jednorodnych testach, badaniach przesiewowych i przechowywaniu próbek. Jest niecytotoksyczna, dzięki czemu można ją bezpiecznie stosować w testach komórkowych. Certyfikat 1179 CERTIFIED QUALITY gwarantuje, że ta mikropłytka jest wolna od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy i pirogenów. Ta wszechstronna mikropłytka jest niezawodną opcją dla naukowców poszukujących spójnej wydajności w wielu zastosowaniach laboratoryjnych.
Cechy i korzyści
- Optymalne powierzchnie dla optymalnych wyników - Niezawodna jakość z pomieszczeń czystych - Testowane przez niezależne laboratoria
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)