BR781615
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, foil bottom, black
Synonim(y):
96-dołkowy, płyty
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black wells
foil bottom
polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt Skirt (F-bottom)
UV transparent plates
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781615
rozmiar
350 μL
96 wells
pojemność robocza
350 μL
kolor
black
przydatność
suitable for (bacteriological assays)
typ wiązania
medium binding surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Optymalne powierzchnie dla optymalnych wyników
- Testowane przez niezależne laboratoria
- Płytki mikromiareczkowe8108 pureGrade są produkowane z krystalicznie czystego polistyrenu o wysokiej czystości.
- Produkcja w pomieszczeniach czystych zapewnia najlepszą możliwą czystość.
- Średnio wiążąca, nieobrobiona, niesterylna powierzchnia
- 1179 CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ: Wolne od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy i pirogenów.
- Najlepiej nadaje się do jednorodnych testów, badań przesiewowych i przechowywania.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)