BR780775
BRAND® screw caps with tamper evident screw cap for micro tubes
yellow
Synonim(y):
Accessories, Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
yellow
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 780775
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Applications: -196 °C to +121 °C.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)