BR708124
Discharge tube with recirculation valve for Dispensette® S
Trace Analysis, 10 mL, PT/IR spring (Tantalum Spring), L 90 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
ETFE cap
producent / nazwa handlowa
BRAND 708124
opakowanie
1 ea of
Długość
90 mm
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Z zaworem recyrkulacji
Informacje prawne
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)