Kluczowe dokumenty
BR708116
Discharge tube with recirculation valve for Dispensette® S
Organic, 25, 50 and 100 mL,
fine tip
, L 135 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
polypropylene cap
producent / nazwa handlowa
BRAND 708116
opakowanie
1 ea of
Długość
135 mm
pojemność
25, 50 and 100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z zaworem recyrkulacji
Informacje prawne
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)