Kluczowe dokumenty
BR707537
BRAND® dispenser cylinder with valve block for Titrette®
for 50 mL from serial-number 01K
Synonim(y):
Accessories, Bottle-top Burette, Burettes, Titrette®
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 707537
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zmiana konstrukcyjna w stosunku do numeru seryjnego 01K (styczeń 2012). Zmieniono sposób montażu rurki miareczkującej do bloku zaworów. Przy zamawianiu części zamiennych należy uwzględnić numer seryjny.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR707537-1EA4061831866780