BR704010
BRAND® bottle for dispensers
capacity 2500 mL, with Ethyl-Acrylate coat
Synonim(y):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Bottles, Dispensette®
About This Item
Polecane produkty
Materiały
amber bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
soda-lime glass bottle (with Ethyl-Acrylate coat)
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
Właściwości
with cap
with Ethyl-Acrylate coat
with PP screw cap GL45
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 704010
pojemność
2500 mL
śr. × wys.
140 mm × 300 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR704010-1EA | 4061831858334 |