BR36977
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified
capacity 25 mL, neck joint: ST/NS 10/19, glass stopper
Synonim(y):
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
glass stopper
Połączenie
joint: ST/NS neck10/19
Właściwości
accuracy class A
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
BRAND 36977
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolba miarowa 1191 BLAU1191 z certyfikatem zgodności USP jest wykonana z wysokiej jakości szkła Boro 3.3 i spełnia normy DIN EN ISO 1042. Jest skalibrowana na zawartość (TC, In), zapewniając dokładny pomiar cieczy w różnych zastosowaniach laboratoryjnych. Każda kolba posiada certyfikat partii USP, potwierdzający zgodność z rygorystycznymi normami jakości i bezpieczeństwa. Ta kolba miarowa jest niezbędnym narzędziem do precyzyjnych prac analitycznych, dzięki czemu idealnie nadaje się do laboratoriów wymagających niezawodnych i certyfikowanych rozwiązań do obsługi cieczy.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR36977-2EA | 4061831856033 |