BR22318
BRAND® BLAUBRAND® automatic burette, Pellet pattern
volume 50 mL, accuracy: ±0.10 mL, amber borosilicate glass (lateral needle-valve stopcock PTFE-key, grad. in white)
Synonim(y):
Automatic Burettes, Burettes, Pellet pattern, SILBERBRAND
About This Item
Polecane produkty
Materiały
amber borosilicate glass (lateral needle-valve stopcock PTFE-key, grad. in white)
Właściwości
subdivision 0.1 mL
SILBERBRAND class B
without bottle
without intermediate stopcock
producent / nazwa handlowa
BRAND 22318
zakres pomiaru objętości
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
pojemność
50 mL
Opis ogólny
All BLAUBRAND burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)