Kluczowe dokumenty
BR144325
BRAND® stopper
silicone, H 20 mm, top diam. 18 mm
Synonim(y):
Stoppers
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Materiały
silicone
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 144325
Wysokość
20 mm
średnica dna
14 mm
śr. górna
18 mm
Opis ogólny
The BRAND® stopper is made from natural-colored silicone (SI), providing a reliable sealing solution for various laboratory applications.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)