Key Documents
BR13908
BRAND® compact SILBERBRAND burette, with PTFE stopcock
volume 50 mL
Synonim(y):
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
producent / nazwa handlowa
BRAND 13908
zakres pomiaru objętości
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
pojemność
50 mL
Opis ogólny
The New Generation of Burettes from BRAND. With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean. Simple repair - all individual components replaceable. Boro 3.3, removable PTFE stopcock. Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex).
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)