Kluczowe dokumenty
BR129055
BRAND® bottle for Schilling burettes
volume 500 mL, low-density polyethylene
Synonim(y):
Accessories, Bottles, Burettes, Compact Burettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
low-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
Właściwości
cap
producent / nazwa handlowa
BRAND 129055
pojemność
500 mL
500 mL
śr. × wys.
75 mm × 180 mm
Opis ogólny
Butelka z wąskim otworem PE-LD została zaprojektowana do użytku z kompaktowymi biuretami automatycznymi, w tym z biuretami automatycznymi Schilling. Wyposażona w bezpieczną zakrętkę i zintegrowaną tuleję rurki, butelka ta zapewnia niezawodne i szczelne połączenie dla precyzyjnego przenoszenia cieczy. Wykonana z wysokiej jakości polietylenu (PE-LD), butelka ta oferuje doskonałą odporność chemiczną i trwałość, dzięki czemu spełnia wymagania przepływu pracy. Zwiększ wydajność swojego laboratorium dzięki temu niezbędnemu akcesorium do dokładnego i wygodnego dozowania cieczy.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)