BAH942404004
Scienceware® Lab Companion™ perforated shelf
fits 11 L cabinet vacuum desiccators, pack of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H94240-4004
Opis ogólny
Perforowana półka SP Bel-Art, dostępna jako zamiennik lub dodatek do eksykatorów próżniowych typu szafkowego Lab Companion™. Perforowane półki umożliwiają wydajny przepływ powietrza w całej szafie; wszystkie modele umożliwiają dodanie dodatkowych półek.
Informacje prawne
Lab Companion is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)