Kluczowe dokumenty
BAH369041010
SP Bel-Art® Sterileware Sampling Scoop with Handle
white polystyrene, nominal capacity 125 mL (4 oz), sterile, pack of 100 ea (double bagged)
Synonim(y):
Lab Scoop, łyżka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
white polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 100 ea (double bagged)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36904-1010
wys. × dł. × szer.
1.3125 in. (33 mm) × 8.6875 in. (221 mm) × 2 in. (51 mm)
bowl L
3.6875 in. (94 mm)
bowl size × H
× 1.3125 in. (33 mm)
bowl width
2 in. (51 mm)
dł. rączki
12.7 cm (5 in.)
pojemność nominalna
125 mL (4 oz)
Opis ogólny
Łyżki 7511 mają idealny kształt i rozmiar do pobierania próbek, zwłaszcza z pojemników z szeroką szyjką. Zaprojektowane z myślą o różnych pojemnościach, te jednoczęściowe sterylne miarki są formowane z wysokoudarowego tworzywa polistyrenowego.
Cechy i korzyści
  • Łyżki do pobierania próbek o pojemności 2 uncji i 4 uncji mają długi uchwyt, który zwiększa odległość między dłonią a próbką.
  • Po umieszczeniu na płaskiej powierzchni pozostają w pozycji pionowej; mogą być używane jako łódki do ważenia
  • Sterylny polistyren klasy FDA, bezpieczny dla żywności, leków i kosmetyków
  • Pakowane pojedynczo, sterylizowane promieniami gamma, z oznaczeniem partii umożliwiającym dokładne śledzenie partii.
Uwaga: Sterylizowane produkty nie podlegają zwrotowi. Te czerpaki do pobierania próbek są przeznaczone do pobierania próbek z większego źródła. Pojemność/objętość jest szacowana i nie jest przeznaczona do pobierania próbek o dokładnej masie/objętości. Podane objętości reprezentują typowe próbki.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)