BAH186100440
Stak-A-Tray™ system rack
for petri dishes and small culture flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Właściwości
autoclavable
Petri dishes and small culture flasks
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H18610-0440
szer. × śr. × wys.
35.8 cm × 37.5 cm × 10.8 cm
Opis ogólny
Do wyboru są dwa modele regałów; jeden z nich mieści dwa poziomy tacek do obsługi wyższych naczyń, takich jak kolby do hodowli tkankowych, a drugi przechowuje cztery poziomy tacek do krótszych pojemników, takich jak naczynia i talerze. Wszystkie stojaki blokują się po ułożeniu w stos, zapewniając niewielką, oszczędzającą miejsce powierzchnię, która mieści do 20 poziomów tacek. Każdy poziom obsługuje jedną dużą lub dwie małe wymienne tace, które są kupowane oddzielnie. Powietrze przepływa przez perforacje w tacach, a każda część jest wykonana ze stali nierdzewnej i nadaje się do sterylizacji parowej w temperaturze 121 °C (250 °F). Stojaki i tace sprzedawane oddzielnie.
- Wszechstronne konfiguracje, aby pomieścić wiele rodzajów płytek i kolb z mediami
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
Informacje prawne
Stak-A-Tray is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
polecane
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)