BAH131820812
Clavies® autoclave bags
clear, pack of 100 ea
Synonim(y):
przezroczyste worki do autoklawu, torebka do sterylizacji
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
clear
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H13182-0812
Szerokość
200 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Te przezroczyste worki do autoklawu są wykonane z polipropylenu o grubości 0,05 mm (2 mil) i służą do wyrzucania zużytych szalek Petriego, filtrów membranowych, wielodołkowych płytek do hodowli komórkowych, kolb do hodowli komórkowych, płytek do hodowli, pipet i innych.
Cechy i korzyści
- Trzy największe rozmiary mieszczą odpowiednio 65, 200 i 240 standardowych szalek Petriego
- Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 135°C (275°F)
Informacje prawne
Clavies is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)