Kluczowe dokumenty
BAH131761012
SP Bel-Art® utility bags
width × H × thickness 10 in. (254 mm) × 12 in. (305 mm) × 1.5 mil (0.038 mm), clear, pack of 100 ea
Synonim(y):
przezroczysta torba, torba na próbki, torba wielokrotnego użytku
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiały
clear
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H13176-1012
width × H × thickness
10 in. (254 mm) × 12 in. (305 mm) × 1.5 mil (0.038 mm)
Opis ogólny
Przezroczyste torby wielokrotnego użytku są idealne do wysyłki lub przechowywania i są szczególnie przydatne jako torby na próbki.
Cechy i korzyści
  • Polietylen klasy FDA, bezpieczny dla żywności, leków i kosmetyków
  • Nie zawiera lateksu
  • Nie można sterylizować w autoklawie
  • Lekkie torebki H13176 mają grubość 0,038 mm (1,5 mil), a ciężkie torebki H13178 mają grubość 0,1016 mm (4 mil).
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)