BAH131760816
SP Bel-Art® utility bags
width × H × thickness 8 in. (203 mm) × 16 in. (406 mm) × 1.5 mil (0.038 mm), clear, pack of 100 ea
Synonim(y):
przezroczysta torba, torba na próbki, torba wielokrotnego użytku
About This Item
Materiały
clear
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H13176-0816
width × H × thickness
8 in. (203 mm) × 16 in. (406 mm) × 1.5 mil (0.038 mm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Polietylen klasy FDA, bezpieczny dla żywności, leków i kosmetyków
- Nie zawiera lateksu
- Nie można sterylizować w autoklawie
- Lekkie torebki H13176 mają grubość 0,038 mm (1,5 mil), a ciężkie torebki H13178 mają grubość 0,1016 mm (4 mil).
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BAH131760816-100EA | 4065269240044 |