Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
BAF371300158
Mieszadło magnetyczne SP 8949 1625
egg-shaped white PTFE-coated, L × diam. 1.625 in. (41.3 mm) × 0.75 (19)
Synonim(y):
Spinbar® magnetic stir bar
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Materiały
egg-shaped white PTFE-coated
Właściwości
fits flask 500 ‑ 1000 mL (round bottom)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37130-0158
dł. × śr.
1.625 in. (41.3 mm) × 0.75 (19)
Opis ogólny
Używane w połączeniu z magnetyczną płytką mieszającą, mieszadła 1625 zapewniają jednolite, spójne i dokładne mieszanie roztworów chemicznych.
  • Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
  • Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
  • Autoclave safe.
Leakproof, seamless, polished, and contains a permanent Alnico V magnet. Egg-shape bar is designed especially for use in round-bottom vessels.
Cechy i korzyści
  • Wyprofilowany kształt jajka jest idealny do stosowania w naczyniach / kolbach o okrągłym dnie; zapewnia całkowite wymieszanie
  • Zapewnia minimalny kontakt w przypadku stosowania w plastikowych pojemnikach; minimalizuje skrobanie
  • Kształt jajka zapewnia punkt obrotu bez oddzielnego pierścienia lub nagłej zmiany konturu, co zapewnia płynniejsze mieszanie
  • Magnes Alnico zamknięty w powłoce PTFE klasy VI wg FDA, USP®; doskonała kompatybilność chemiczna
  • Magnesy mają kształt jajka, co zapewnia bardziej równomierną "siłę" w całym pręcie, z wyjątkiem trzech najmniejszych rozmiarów z magnesem cylindrycznym
  • Wyprodukowano w zarejestrowanym zakładzie ISO 9001:2015, co potwierdzono certyfikatem SGS
  • Bezpieczny w autoklawie
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)