BAF371190083
SP Bel-Art® Spinbar® magnetic stirring fleas
white, L × diam. 0.315 in. (8 mm) × 0.118 in. (3 mm)
Synonim(y):
Spinbar® magnetic stirring fleas
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE-coated
white
Właściwości
ALNICO V coated magnet
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37119-0083
dł. × śr.
0.315 in. (8 mm) × 0.118 in. (3 mm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Spinbar® magnetic stirring fleas are designed for use in tubes, vials, and gradient markers.
- Ideal for mixing of small volume samples in environmental testing and life science applications.
- Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Broad chemical resistance for use in a wide variety of applications.
- Autoclavable.
- PTFE-coated
- ALNICO V coated magnet
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BAF371190083-1EA | 4065269239024 |