Kluczowe dokumenty
BAF367381250
SP Bel-Art® Pharma Scoops
stainless steel, nominal capacity 1250 mL (42 oz)
Synonim(y):
miarka dawki, łyżka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36738-1250
dł. całkowita
12 in. (305 mm)
bowl L
7.625 in. (195 mm)
bowl diam.
4.875 in. (125 mm)
pojemność nominalna
1250 mL (42 oz)
Opis ogólny
Te wysokiej jakości miarki wielokrotnego użytku mogą być wielokrotnie używane do przenoszenia proszków i granulek w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.
Cechy i korzyści
  • Farmaceutyczna stal nierdzewna klasy 316
  • Łatwa do czyszczenia, bezszwowa konstrukcja zapobiegająca zanieczyszczeniom krzyżowym
  • Wysoka odporność na sól i kwasy, idealna do pobierania próbek żywności
  • Pomaga osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, gdy jest używany zamiast jednorazowych łyżek
  • Zgodność z GMP
  • Możliwość autoklawowania
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)