BAF146480000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
polymethylpentene, capacity 586 mL (19.8 oz)
Synonim(y):
PMP funnel, clear funnel, filter funnel, hight speed filter
About This Item
Materiały
polymethylpentene
Właściwości
to hold 240 ‑ 270 mm
opakowanie
pack of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14648-0000
wys. całkowita
10 in. (254 mm)
pojemność
586 mL (19.8 oz)
śr. filtra
240/270 mm
stem I.D. × L × O.D.
0.375 in. (10 mm) × 5.375 in. (132 mm) × 0.625 in. (16 mm)
top I.D. × O.D.
5.5 in. (140 mm) × 6.1875 in. (157 mm)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Vertical outer ribs prevent airlock
- Glass-clear
- Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
- Heat resistant to 177ºC (350ºF)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)