Kluczowe dokumenty
BAB617005300
SP 8949 9073 Cyfrowy plastikowy stoper 1/100 sekundy z zegarem, alarmem i kalendarzem
with certificate of calibration
Synonim(y):
Cyfrowy zegar, STOPERY CYFROWE H-B DURAC
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B61700-5300
Opis ogólny
Dostarczany z wielojęzycznymi (angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski i hiszpański) instrukcjami, stoper elektroniczny zawiera kalendarz i zegar.
Cechy i korzyści
  • Posiada certyfikat kalibracji i indywidualny numer seryjny
  • Przetestowany i skalibrowany w ekskluzywnym potrójnie akredytowanym / zarejestrowanym laboratorium ISO / IEC 17025: 2017, akredytowanym przez A2LA (certyfikat # 2448.01), w oparciu o sprzęt, którego kalibracja jest identyfikowalna z NIST B61700-5200 przechowuje 30 czasów okrążeń i oblicza średni czas okrążenia, pozwala na 99 podzielonych czasów okrążeń i ma wskaźnik 10/320SEC
  • Przechowuje 1 czas okrążenia i zawiera alarm
  • Wymaga jednej baterii CR2032 (w zestawie)
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)