Kluczowe dokumenty
BAB610041000
SP Bel-Art® H-B FRIO-Temp® Blood Bank Verification Thermometer
temp 20-70 °C, bottle volume 30 mL, Bottle fill, Enviro-Safe® Liquid
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.79
Materiały
PFA (coated)
Właściwości
graduation 1 °F
Bottle fill, Enviro-Safe® Liquid
Thermometer fill, Enviro-Safe® Liquid
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B61004-1000
temp measuring range
20-70 °C
accuracy: ±1 °F
Długość
5.3 in. (135 mm)
objętość butelki
30 mL
Opis ogólny
Te bezrtęciowe termometry są zgodne z NIST i obejmują zakresy od -5 do 20°C lub od 20 do 70°F.
Cechy i korzyści
  • Weryfikacja temperatury próbek w chłodziarkach banku krwi
  • Dokładny odczyt temperatury bez zanieczyszczenia próbki uzyskuje się za pomocą napełnionej butelki (w zestawie), która naśladuje próbkę.
  • Aby uzyskać najlepsze wyniki, włóż termometr do butelki i umieść w pobliżu próbek.
  • Termometry zawierają ciecz organiczną lub ciecz z certyfikatem EnviroKleen 1308; posiadają trwale wtopione oznaczenia i szkło bezołowiowe
  • Powłoka PFA na wybranych termometrach bezpiecznie zatrzymuje szkło i ciecz w przypadku stłuczenia.
  • Wyprodukowane i przetestowane przez nasz zespół ds. jakości w USA; indywidualnie serializowane
  • Zawiera wielojęzyczne (angielskie, francuskie, niemieckie, włoskie, portugalskie i hiszpańskie) oświadczenie o dokładności i identyfikowalności.
  • Jeśli potrzebujesz indywidualnego raportu z kalibracji termometru, dostępne są termometry skalibrowane fabrycznie lub niestandardowe usługi kalibracji.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)