Merck
ALD00552
Sigma-Aldrich
Serine Hydrolase Inhibitor-16
Synonim(y):
4-(4-metylo-1H-pirazolo-1-karbonylo)-1,4-diazepano-1-karboksylan tert-butylu, SHI-16
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
ciąg SMILES
O=C(N1CCCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)N2N=CC(C)=C2
InChI
1S/C15H24N4O3/c1-12-10-16-19(11-12)13(20)17-6-5-7-18(9-8-17)14(21)22-15(2,3)4/h10-11H,5-9H2,1-4H3
Klucz InChI
CXPKONGEDQYMCW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inhibitory hydrolaz serynowych to małocząsteczkowe fragmenty, które reagują in vitro z białkami z klasy hydrolaz serynowych. Są one podatne na dalsze modyfikacje w celu stworzenia nowych inhibitorów tej klasy białek.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katerina Otrubova et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(16), 3807-3813 (2014-07-20)
Two libraries of modestly reactive ureas containing either electron-deficient acyl anilines or acyl pyrazoles were prepared and are reported as screening libraries for candidate serine hydrolase inhibitors. Within each library is a small but powerful subset of compounds that serve