Merck
ALD00550
Sigma-Aldrich
Serine Hydrolase Inhibitor-17
Synonim(y):
tert-Butyl 4-(1H-pyrazole-1-carbonyl)-1,4-diazepane-1-carboxylate, SHI-17
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.35
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
Poziom jakości
ciąg SMILES
O=C(N1CCCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)N2N=CC=C2
InChI
1S/C14H22N4O3/c1-14(2,3)21-13(20)17-8-5-7-16(10-11-17)12(19)18-9-4-6-15-18/h4,6,9H,5,7-8,10-11H2,1-3H3
Klucz InChI
SREDUUSCWDQNQK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Serine hydrolase inhibitors are small molecule fragments that react in vitro with the serine hydrolase class of proteins. They are amenable to further modification to create novel inhibitors of this class of protein.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katerina Otrubova et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(16), 3807-3813 (2014-07-20)
Two libraries of modestly reactive ureas containing either electron-deficient acyl anilines or acyl pyrazoles were prepared and are reported as screening libraries for candidate serine hydrolase inhibitors. Within each library is a small but powerful subset of compounds that serve