Merck
ALD00532
Sigma-Aldrich
Serine Hydrolase Inhibitor-11
95%
Synonim(y):
Piperydyn-1-ylo(1H-pirazol-1-ylo)metanon, SHI-11
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
ciąg SMILES
O=C(N1CCCCC1)N2N=CC=C2
InChI
1S/C9H13N3O/c13-9(12-8-4-5-10-12)11-6-2-1-3-7-11/h4-5,8H,1-3,6-7H2
Klucz InChI
RVUWRYIKKXZWFA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inhibitory hydrolaz serynowych to małocząsteczkowe fragmenty, które reagują in vitro z białkami z klasy hydrolaz serynowych. Są one podatne na dalsze modyfikacje w celu stworzenia nowych inhibitorów tej klasy białek.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katerina Otrubova et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(16), 3807-3813 (2014-07-20)
Two libraries of modestly reactive ureas containing either electron-deficient acyl anilines or acyl pyrazoles were prepared and are reported as screening libraries for candidate serine hydrolase inhibitors. Within each library is a small but powerful subset of compounds that serve