Merck
ALD00526
Sigma-Aldrich
Serine Hydrolase Inhibitor-9
Synonim(y):
(2-(3-(2-fluorofenylo)-1-metylomoczano)etylo)(metylo)karbaminian) tert-butylu, SHI-9
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24FN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
ciąg SMILES
O=C(N(CCN(C(OC(C)(C)C)=O)C)C)NC1=C(F)C=CC=C1
InChI
1S/C16H24FN3O3/c1-16(2,3)23-15(22)20(5)11-10-19(4)14(21)18-13-9-7-6-8-12(13)17/h6-9H,10-11H2,1-5H3,(H,18,21)
Klucz InChI
OOSVRVOVTXLHKA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inhibitory hydrolaz serynowych to małocząsteczkowe fragmenty, które reagują in vitro z białkami z klasy hydrolaz serynowych. Są one podatne na dalsze modyfikacje w celu stworzenia nowych inhibitorów tej klasy białek.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katerina Otrubova et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(16), 3807-3813 (2014-07-20)
Two libraries of modestly reactive ureas containing either electron-deficient acyl anilines or acyl pyrazoles were prepared and are reported as screening libraries for candidate serine hydrolase inhibitors. Within each library is a small but powerful subset of compounds that serve
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ALD00526-5MG4061833233405