Merck
ALD00008
Sigma-Aldrich
2-((N-Succinimidyl)oxy)-2-methylpropanoic acid
95% (GC)
Synonim(y):
Baran Aminating Reagent Precursor
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO5
Masa cząsteczkowa:
201.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95% (GC)
Postać
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(C(C)(C)ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C8H11NO5/c1-8(2,7(12)13)14-9-5(10)3-4-6(9)11/h3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
DHXJNWNKFUOFOR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Immediate precursor to a perester-containing imidating reagent; which performs a net amination of aromatic and heteroaromatic substrates.
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)