Kluczowe dokumenty
A77806
4-Aminopyrazolo[3,4-d]pyrimidine
98%
Synonim(y):
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4-ylamine, 4-Amino-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
powder
mp
>325 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ncnc2[nH]ncc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-1-9-10-5(3)8-2-7-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
Klucz InChI
LHCPRYRLDOSKHK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?