Merck
935638
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl) phosphate
new
greener alternative
≥99.0%, anhydrous, battery grade
Synonim(y):
TMSP, TMSPA, Tris(ester trimetylosililowy) kwasu fosforowego
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3SiO]3P(O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.54
Beilstein:
1794624
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
opis
Application: Battery manufacturing
Próba
≥99.0%
Formularz
(colorless liquid)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
 ppm H2O≤500
≤500 ppm H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.409 (lit.)
bp
228-229 °C/720 mmHg (lit.)
228-229 °C
mp
3-4 °C (lit.)
3-4 °C
gęstość
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)OP(=O)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27O4PSi3/c1-15(2,3)11-14(10,12-16(4,5)6)13-17(7,8)9/h1-9H3
Klucz InChI
QJMMCGKXBZVAEI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Boran tris(trimetylosililowy) (TMSB) to związek organoboranowy z niedoborem elektronów. Jest to bezbarwna ciecz, która jest mieszalna z wieloma rozpuszczalnikami organicznymi, w tym z liniowymi i cyklicznymi węglanami stosowanymi w akumulatorach. Nasz TMSB do akumulatorów wyróżnia się wysoką czystością i niską zawartością wody śladowej, co zapewnia spójne i niezawodne działanie w akumulatorach.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Boran tris(trimetylosililowy) ma szeroki zakres zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, w tym w produkcji baterii, gdzie jest stosowany jako dodatek do elektrolitu, szczególnie w wysokonapięciowych bateriach litowo-jonowych. TMSB jest dodatkiem tworzącym film katodowy, który tworzy cienką powłokę ochronną zwaną interfejsem ciało stałe-elektrolit (SEI) na powierzchni katody. Dodanie TMSB do formuły elektrolitu, nawet przy niskich stężeniach wynoszących 0,5% wagowych, zauważalnie poprawia retencję pojemności dla katod NMC, LMO i LMNO. Wykazano również, że TMSB zmniejsza palność elektrolitu i poprawia stabilność termiczną elektrolitów na bazie LiPF6 w podwyższonych temperaturach.TMSB ma również właściwości katalityczne, które czynią go użytecznym w reakcjach syntezy organicznej oraz jako odczynnik w produkcji farmaceutyków i innych chemikaliów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)