Merck
934356
Sigma-Aldrich
Val-cit-PAB-OH
≥95%
Synonim(y):
L-Valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethylphenyl]-L-ornithinamide, L-Valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-L-ornithinamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H29N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
This is a cathepsin cleavable linker used in the construction of antibody drug conjugates (ADC).
Cathepsin cleaveable linkers
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)