Merck
932035
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-F3G(Pbf,Sub)-OH
Novabiochem®, ≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H52N4O7S
Masa cząsteczkowa:
889.07
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Fmoc-L-F3G(Pbf,Sub)-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)