Merck
931640
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-W7N-OH
Novabiochem®, ≥95%
Synonim(y):
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)propanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H21N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
427.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
mp
229-234 °C
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Fmoc-L-W7N-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Informacje prawne
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)