Kluczowe dokumenty
931381
Sigma-Aldrich
Angled Tips
angle, 45 ° bend, tip size × L × I.D. 22 gauge × 0.5 in. × 0.016 in., stainless steel tip, blue, box of 50 pieces
Synonim(y):
Dysza do biodruku, Materiały eksploatacyjne do biodruku 3D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NA.25
Materiały
stainless steel tip
Właściwości
angle 45 ° bend
opakowanie
box of 50 pieces
tip size × L × I.D.
22 gauge × 0.5 in. × 0.016 in.
kolor
blue
Zastosowanie
Te kątowe końcówki ze stali nierdzewnej są dostępne w wersjach wygiętych pod kątem 45° i 90°. Zapewniają dokładne, powtarzalne dozowanie płynów w wymagających zastosowaniach. Wolne od zadziorów, polerowane, pasywowane końcówki dozujące ze stali nierdzewnej z polipropylenowymi piastami SafetyLok dla bezpiecznego dopasowania do zbiorników beczkowych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)