Key Documents
929832
PCL-PEG-PCL diacrylate
average Mn (600-6000-600), poly(caprolactone)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(caprolactone) diacrylate
Synonim(y):
PCL-b-PEG-b-PCL, PEG hydrogel, acrylate-PCL-PEG-PCL-acrylate, biodegradable triblock copolymer
About This Item
Poziom jakości
Postać
low-melting solid
masa cząsteczkowa
average Mn (600-6000-600)
zawiera
contains ≤ 300 ppm MEHQ as inhibitor
kolor
white to off-white
Ω-koniec
acrylate
α-koniec
acrylate
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OCCOC(CCCCCOC(C=C)=O)=O)CCCCCOC(C=C)=O
Opis ogólny
Zastosowanie
- Tissue engineering
- 3D printing
- Drug delivery
Cechy i korzyści
- PCL-PEG-PCL triblock copolymer
- Hydrolytically degradable PCL blocks
- Acrylate functional groups permit photopolymerization
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3