Merck
929794
Sigma-Aldrich
PCL-PEG-PCL diacrylate
new
average Mn (200-2000-200), poly(caprolactone)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(caprolactone) diacrylate
Synonim(y):
PCL-b-PEG-b-PCL, Hydrożel PEG, akrylan-PCL-PEG-PCL-akrylan, biodegradowalny kopolimer trójblokowy
About This Item
Wzór liniowy:
C2H3O2(C6H10O2)x(C2H4O)y(OC6H10O)zOC2H3
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Formularz
low-melting solid
masa cząsteczkowa
average Mn (200-2000-200)
zawiera
contains ≤ 300 ppm MEHQ as inhibitor
kolor
white to off-white
Ω-koniec
acrylate
α-koniec
acrylate
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OCCOC(CCCCCOC(C=C)=O)=O)CCCCCOC(C=C)=O
Klucz InChI
PCLZPCUCIICUMZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diakrylan PCL-PEG-PCL, średni Mn 200-2000-200, jest funkcjonalizowanym, amfifilowym kopolimerem trójblokowym składającym się z centralnego hydrofilowego, biokompatybilnego bloku poli(glikolu etylenowego) (PEG) i dwóch końcowych hydrofobowych, biodegradowalnych bloków poli(kaprolaktonu) (PCL). Diakrylan PCL-PEG-PCL może być sieciowany poprzez polimeryzację wolnorodnikową i/lub fotopolimeryzację, tworząc usieciowaną sieć hydrożelową. Hydroliza estrów bloków PCL pozwala na degradację usieciowanych sieci.
Zastosowanie
  • Inżynieria tkankowa
  • Druk 3D
  • Dostarczanie leków
Cechy i korzyści
  • Kopolimer trójblokowy PCL-PEG-PCL
  • Bloki PCL ulegające degradacji hydrolitycznej
  • Akrylanowe grupy funkcyjne umożliwiają fotopolimeryzację
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)