Merck
929360
Sigma-Aldrich
Opto-pomalidomide
≥95%
Synonim(y):
4,5-dimetoksy-2-nitrobenzylo 3-(4-amino-1,3-dioksoizoindolin-2-ylo)-2,6-dioksopiperydyno-1-karboksylan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H20N4O10
Masa cząsteczkowa:
512.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
ligand
pomalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=C2C(C(N(C2=O)C3C(N(C(CC3)=O)C(OCC4=C(C=C(C(OC)=C4)OC)[N+]([O-])=O)=O)=O)=O)=CC=C1
InChI
1S/C23H20N4O10/c1-35-16-8-11(15(27(33)34)9-17(16)36-2)10-37-23(32)26-18(28)7-6-14(21(26)30)25-20(29)12-4-3-5-13(24)19(12)22(25)31/h3-5,8-9,14H,6-7,10,24H2,1-2H3
Klucz InChI
VIMWIXPVAGZBOD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Opto-pomalidomid umożliwia syntezę cząsteczek do indukowanej światłem ukierunkowanej degradacji białek i 11779 (chimer ukierunkowanych na proteolizę). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący Cereblon (CRBN), sztywny łącznik i grupę nitroweratryloksykarbonylową, która może ulegać fotolizie, tworząc aminę zawieszoną w celu reaktywności z kwasem karboksylowym na docelowym ligandzie. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i wiązaniach krzyżowych mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i degraderem, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degradera białek z końcową aminą, równoległa synteza może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek degraderów, które charakteryzują się zmienną długością wiązań krzyżowych, składem i ligandem ligazy E3.
Technology Spotlight: Bloki konstrukcyjne degraderów do ukierunkowanej degradacji białek
Bloki konstrukcyjne degraderów białek
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
929360-50MG4065268454091