Merck
929271
Sigma-Aldrich
EBX1-alkyne
≥95.0%
Synonim(y):
1-[4-(2-Propyn-1-yloxy)-1-butyn-1-yl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11IO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OI1C#CCCOCC#C)C2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C14H11IO3/c1-2-10-17-11-6-5-9-15-13-8-4-3-7-12(13)14(16)18-15/h1,3-4,7-8H,6,10-11H2
Klucz InChI
DFQJTGUQOZTEBB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
EBX1-alkyne jest hiperwartościowym odczynnikiem jodowym stosowanym do znakowania cystein. Opracowano metodę wykorzystującą związki reagujące z cysteiną, w tym ten, aby umożliwić bezstronną analizę danych proteomicznych w zastosowaniach ilościowych. Metoda ta wykorzystuje lekkie lub ciężkie znakowanie izotopowo znakowanym azydkiem destiobiotyny (isoDTB) do analizy spektrometrii masowej. Analiza wykorzystuje następnie schemat pracy oparty na izotopowej tandemowej ortogonalnej proteolizie opartej na aktywności białek (isoTOP-ABPP).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eranthie Weerapana et al.
Nature, 468(7325), 790-795 (2010-11-19)
Cysteine is the most intrinsically nucleophilic amino acid in proteins, where its reactivity is tuned to perform diverse biochemical functions. The absence of a consensus sequence that defines functional cysteines in proteins has hindered their discovery and characterization. Here we