Kluczowe dokumenty
927864
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
5 nm diameter, azide functionalized, 1 ML, OD 50, in water
Synonim(y):
AuNP, GdNP, Gold NP
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
opis
Azide surface density: 1/nm2
stężenie
in water
OD
50
śr. rdzenia
5 nm , coefficient of variance <12%
średnica
5 nm
λmaks.
515-520 nm
PDI
<0.200
grupa funkcyjna
azide
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Funkcjonalizowane azydkami nanocząstki złota są odpowiednie do kowalencyjnego sprzęgania dowolnej cząsteczki z końcowym alkinem za pomocą chemii typu "click". Te nanocząstki złota pozwalają na szybkie generowanie koniugatów złota do późniejszego wykorzystania w dalszych testach.
Funkcjonalizowane azydkiem nanocząstki złota są w ponad 95% kuliste i mają jednolity rozkład wielkości (CV <12%).
Zastosowanie
Idealny do opracowywania koniugatów złota do zastosowań takich jak blotting, testy przepływu bocznego, mikroskopia i transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM).
Przechowywanie i stabilność
W przypadku przechowywania przez dłuższy czas nanocząstki złota mogą osadzać się na dnie fiolki, co jest szczególnie widoczne w przypadku większych rozmiarów cząstek. Przed użyciem należy ponownie zawiesić osadzone cząstki poprzez dokładne wymieszanie, aż do uzyskania jednorodnego roztworu.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jennifer L Brennan et al.
Bioconjugate chemistry, 17(6), 1373-1375 (2006-11-16)
A simple and versatile method for the preparation of functional enzyme-gold nanoparticle conjugates using "click" chemistry has been developed. In a copper-catalyzed 1,2,3-triazole cycloaddition, an acetylene-functionalized Thermomyces lanuginosus lipase has been attached to azide-functionalized water-soluble gold nanoparticles under retention of