Merck
927457
Sigma-Aldrich
SDASO-S crosslinker
≥95%
Synonim(y):
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-((2-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)ethyl)sulfinyl)propanoate, Succinimidyl diazirine sulfoxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15N3O5S
Masa cząsteczkowa:
301.32
Kod UNSPSC:
12352106
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
mp
87 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCS(CCC1(N=N1)C)=O)ON2C(CCC2=O)=O
Zastosowanie
SDASO-S (succinimidyl diazirine sulfoxide) is mass-spectrometry cleavable heterobifunctional cross-linker, which can be used in the analysis of protein structure, or protein-protein interactions. SDASO-S is photoactivated, allowing for the first time photocross-linking of proteins, and rapid, accurate analysis by MS.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Inne uwagi
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1535947621000578">Enabling Photoactivated Cross-Linking Mass Spectrometric Analysis of Protein Complexes by Novel MS-Cleavable Cross-Linkers
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)