Merck
925748
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2-methylphenyl)-N,N′-bis(6-tert-butyldibenzofuran-4-yl)pyrene-3,8-diamine
≥97%
Synonim(y):
BD
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H52N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
857.09
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.23
opis
PL: 453 nm
Poziom jakości
Próba
≥97%
Postać
powder or crystals
kolor
yellow
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
N,N′-Bis(2-methylphenyl)-N,N′-bis(6-tert-butyldibenzofuran-4-yl)pyrene-3,8-diamine (BD) exhibits highly efficient blue emission with narrow FWHM. BD could be used as a blue fluorescent dopant in the fabrication of OLED device. The OLED device exhibits higher color purity (CIEx,y=(0.136, .0.100)) and excellent external quantum efficiency (EQE).
N,N′-Bis(2-methylphenyl)-N,N′-bis(6-tert-butyldibenzofuran-4-yl)pyrene-3,8-diamine can be used in the research areas as a component in organic field-effect transistors (OFETs) or organic photovoltaic cells, as an emitter or charge transport layer in organic light-emitting diodes (OLEDs), sensing applications, in optoelectronic devices such as lasers, photodetectors, or light-emitting electrochemical cells (LEECs) etc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aromatic amines having pyrene structures, organic electroluminescent materials containing them, and organic electroluminescent devices using them.
Mizuki, Y.; Ito, H.; et al
PCT Int. Appl. 94, 19338 (2013)