Kluczowe dokumenty
925004
E7820-PEG1-NH2 hydrochloride
Synonim(y):
N-(2-(2-aminoetoksy)etylo)-3-(N-(3-cyjano-4-metylo-1H-indol-7-ylo)sulfamoilo)benzamid, Blok konstrukcyjny degradera białek DCAF15, Chlorowodorek sprzężonego ligandu Crosslinker-E3 Ligase
About This Item
ligand
E7820
Poziom jakości
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Bloki konstrukcyjne degraderów białek
Technology Spotlight: Bloki konstrukcyjne degradera DCAF15 do ukierunkowanej degradacji białek
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)